3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propan-1-ol, 3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]propan-1-ol, 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol
B5555-1ML
B5555-5ML
TCIAB5555-1MLEA
37
EUR
TCIAB5555-1ML
TCIAB5555-5ML
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol ≥96.0% (por GC)
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol
Formula:
C₉H₂₂O₂Si MW: 190,36 g/mol Pto. de inflamación: 93°C |
Número MDL:
MFCD00187968 Núm. CAS: 73842-99-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |