2-(tert-Butyldimethylsilyl)-1,3-phenylene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(tert-Butyldimethylsilyl)-1,3-phenylene triflate
B5557-200MG B5557-1G
TCIAB5557-200MGEA 73 EUR
TCIAB5557-200MG TCIAB5557-1G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)-1,3-phenylene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥95.0% (por GC)
2-(tert-Butyldimethylsilyl)-1,3-phenylene bis(trifluoromethanesulphonate)
Formula: C₁₄H₁₈F₆O₆S₂Si
MW: 488,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1637638-66-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %