Biotin-PEG4-amine ≥94.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Amine-PEG4-Biotin, N-Biotinyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diamine, N-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
B5560-10MG
B5560-50MG
TCIAB5560-10MGEA
46
EUR
TCIAB5560-10MG
TCIAB5560-50MG
Biotin-PEG4-amine ≥94.0% (by HPLC)
Biotin-PEG4-amine
Formula:
C₂₀H₃₈N₄O₆S MW: 462.606 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD26142992 Núm. CAS: 663171-32-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 94.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 11.30 to 13.00 % |