Biotin-PEG11-Amine ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-Biotinyl-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane-1,35-diamine, N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
B5565-10MG
B5565-50MG
TCIAB5565-10MGEA
58
EUR
TCIAB5565-10MG
TCIAB5565-50MG
Biotin-PEG11-Amine ≥93.0% (by HPLC)
Biotin-PEG11-Amine
Formula:
C₃₄H₆₆N₄O₁₃S MW: 770,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
1418022-42-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 6.50 to 8.00 % |