1-butil-1-metilpirrolidinio trifluorometanosulfonato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium trifluoromethanesulphonate, 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium triflate, 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulphonate
B5568-5G B5568-25G
TCIAB5568-5GEA 65 EUR
TCIAB5568-5G TCIAB5568-25G
1-butil-1-metilpirrolidinio trifluorometanosulfonato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
1-butil-1-metilpirrolidinio trifluorometanosulfonato
Formula: C₁₀H₂₀F₃NO₃S
MW: 291.33 g/mol
Pto. de fusión: 4°C
Número MDL: MFCD08458925
Núm. CAS: 367522-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0d96af593df6deac4f4dca0fbf8250c018ef5f3&vid=a0d96af593df6deac4f4dca0fbf8250c018ef5f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %