Hidrogenosulfato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Basionic® AC 28
B5569-25G B5569-5G
TCIAB5569-25GEA 83 EUR
TCIAB5569-25G TCIAB5569-5G
Hidrogenosulfato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Hidrogenosulfato de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₈H₁₆N₂O₄S
Pto. de inflamación: 284°C
Número MDL: MFCD06798197
Núm. CAS: 262297-13-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %