1-Butil-4-metilpiridinio tetrafluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
B5570-25G B5570-5G
TCIAB5570-25GEA 129 EUR
TCIAB5570-25G TCIAB5570-5G
1-Butil-4-metilpiridinio tetrafluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
1-Butil-4-metilpiridinio tetrafluoroborato
Formula: C₁₀H₁₆BF₄N
MW: 237,05 g/mol
Pto. de fusión: -30°C
Número MDL: MFCD03095460
Núm. CAS: 343952-33-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %