2-tert-Butoxypyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5575-1G B5575-5G
TCIAB5575-1GEA 110 EUR
TCIAB5575-1G TCIAB5575-5G
2-tert-Butoxypyridine ≥98.0% (por GC)
2-tert-Butoxypyridine
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 88°C
Número MDL: MFCD00234567
Núm. CAS: 83766-88-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %