3,5-Bis(methoxymethyloxy)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5583-1G
B5583-5G
TCIAB5583-1GEA
122
EUR
TCIAB5583-1G
TCIAB5583-5G
3,5-Bis(methoxymethyloxy)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(methoxymethyloxy)benzyl alcohol
Formula:
C₁₁H₁₆O₅ Pto. Ebullición: 172°C |
Número MDL:
MFCD27928465 Núm. CAS: 76280-60-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |