5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5584-5G B5584-25G
TCIAB5584-5GEA 51 EUR
TCIAB5584-5G TCIAB5584-25G
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂BrN₃O₂
Número MDL: MFCD06657551
Núm. CAS: 573675-25-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37fdd3cb59a106977f54374729f5cf1ce073cb5d&vid=37fdd3cb59a106977f54374729f5cf1ce073cb5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C