1-Boc-4-bromopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-Bromopiperidine-1-carboxylate, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-bromopiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, N-Boc-4-Bromopiperidine
B5585-1G B5585-5G
TCIAB5585-1GEA 34 EUR
TCIAB5585-1G TCIAB5585-5G
1-Boc-4-bromopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Boc-4-bromopiperidine
Formula: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264,1594 g/mol
Número MDL: MFCD04115039
Núm. CAS: 180695-79-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C