tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]propionic acid tert-Butyl ester, Hydroxy-PEG3-(CH2)2-Boc, 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-[2-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate
B5587-1G B5587-5G
TCIAB5587-1GEA 68 EUR
TCIAB5587-1G TCIAB5587-5G
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Formula: C₁₃H₂₆O₆
Número MDL: MFCD03791106
Núm. CAS: 186020-66-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7c7adc676f916615d58b08e573d9cfb21a2f881&vid=d7c7adc676f916615d58b08e573d9cfb21a2f881&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 3.0