tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B5588-1G B5588-5G
TCIAB5588-1GEA 22 EUR
TCIAB5588-1G TCIAB5588-5G
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Formula: C₁₇H₂₆BNO₄
Número MDL: MFCD02179439
Núm. CAS: 330793-01-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f41cc8bdee7eff831405d836c99cd5f8f99d4e0b&vid=f41cc8bdee7eff831405d836c99cd5f8f99d4e0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C