3-Bromobenzo[b]tiofeno ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B5589-5G B5589-25G
TCIAB5589-5GEA 49 EUR
TCIAB5589-5G TCIAB5589-25G
3-Bromobenzo[b]tiofeno ≥96.0% (por GC)
3-Bromobenzo[b]tiofeno
Formula: C₈H₅BrS
MW: 213,10 g/mol
Pto. Ebullición: 269°C
Número MDL: MFCD00023009
Núm. CAS: 7342-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a9b10acb83cf581cd68ef49ab5e55a6238f7ed8&vid=3a9b10acb83cf581cd68ef49ab5e55a6238f7ed8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR