9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5591-1G
B5591-5G
TCIAB5591-1GEA
40
EUR
TCIAB5591-1G
TCIAB5591-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole
Formula:
C₂₄H₁₇N MW: 319,41 g/mol |
Número MDL:
MFCD28167065 Núm. CAS: 1221237-87-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |