Benztropine mesylate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5592-5G B5592-25G
TCIAB5592-5GEA 77 EUR
TCIAB5592-5G TCIAB5592-25G
Benztropine mesylate ≥98.0% (by HPLC)
Benztropine mesylate
Formula: C₂₂H₂₉NO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00074784
Núm. CAS: 132-17-2
EINECS: 205-048-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01121
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C