5-Bromo-1,2,3-tris(dodecyloxy)benzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5602-1G
B5602-200MG
TCIAB5602-1GEA
239
EUR
TCIAB5602-1G
TCIAB5602-200MG
5-Bromo-1,2,3-tris(dodecyloxy)benzene ≥97.0% (por GC)
5-Bromo-1,2,3-tris(dodecyloxy)benzene
Formula:
C₄₂H₇₇BrO₃ |
Número MDL:
MFCD32062858 Núm. CAS: 654065-52-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |