1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5605-1G
B5605-5G
TCIAB5605-1GEA
50
EUR
TCIAB5605-1G
TCIAB5605-5G
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene
Formula:
C₃₂H₂₀Br₄N₂ Pto. de fusión: 319°C |
Núm. CAS:
222166-46-3 |
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 3.30 to 4.10 % |