2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5607-1G
B5607-5G
TCIAB5607-1GEA
137
EUR
TCIAB5607-1G
TCIAB5607-5G
2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole
Formula:
C₁₈H₂₀BrN MW: 330,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD31618110 Núm. CAS: 864550-95-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |