3-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5608-1G B5608-5G
TCIAB5608-1GEA 88 EUR
TCIAB5608-1G TCIAB5608-5G
3-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥99.0% (por GC)
3-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole
Formula: C₁₈H₂₀BrN
MW: 330,27 g/mol
Número MDL: MFCD30562084
Núm. CAS: 156972-74-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5566f1f9f302babfd22f4397287992f18deb98ad&vid=5566f1f9f302babfd22f4397287992f18deb98ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C