2-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5609-1G B5609-5G
TCIAB5609-1GEA 124 EUR
TCIAB5609-1G TCIAB5609-5G
2-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole
Formula: C₂₀H₂₄BrN
Número MDL: MFCD31618111
Núm. CAS: 1356465-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=035de448a522b6a8871cf058c5a6517b8720c45c&vid=035de448a522b6a8871cf058c5a6517b8720c45c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C