3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5610-1G
B5610-5G
TCIAB5610-1GEA
136
EUR
TCIAB5610-1G
TCIAB5610-5G
3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole
Formula:
C₂₀H₂₄BrN Pto. Ebullición: 135°C |
Número MDL:
MFCD31618112 Núm. CAS: 628337-00-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |