2-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5611-1G B5611-5G
TCIAB5611-1GEA 131 EUR
TCIAB5611-1G TCIAB5611-5G
2-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole
Formula: C₂₀H₂₄BrN
Núm. CAS: 856422-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b079a91464daa58d0ad847f86b33a56ae399a007&vid=b079a91464daa58d0ad847f86b33a56ae399a007&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %