3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5612-1G B5612-5G
TCIAB5612-1GEA 86 EUR
TCIAB5612-1G TCIAB5612-5G
3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole
Formula: C₂₀H₂₄BrN
Número MDL: MFCD18252906
Núm. CAS: 628336-85-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.000 %