(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1R,2R)-(-)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)]manganese (III) chloride, (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tertbutylsalicylidene)-1,2- cyclohexanediaminomanganese(III) chloride, (R,R)-Jacobsen Cat.
B5613-1G B5613-5G
TCIAB5613-1GEA 92 EUR
TCIAB5613-1G TCIAB5613-5G
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride ≥98.0% (by HPLC)
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
Formula: C₃₆H₅₂ClMnN₂O₂
MW: 635.21 g/mol
Pto. de fusión: 326°C
Número MDL: MFCD02101664
Núm. CAS: 138124-32-0
Índice Merck: 14,05252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55ea91fbd25cef5736c9c5e04edda661cd4de42f&vid=55ea91fbd25cef5736c9c5e04edda661cd4de42f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %