9-(3-Bromophenyl)-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5615-1G B5615-5G
TCIAB5615-1GEA 105 EUR
TCIAB5615-1G TCIAB5615-5G
9-(3-Bromophenyl)-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (por GC)
9-(3-Bromophenyl)-9H-fluoren-9-ol
Formula: C₁₉H₁₃BrO
Número MDL: MFCD16659044
Núm. CAS: 1086641-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796628ec46e852dc69bafa7ba71ba14eaaecdb60&vid=796628ec46e852dc69bafa7ba71ba14eaaecdb60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 98.0 deg-C