3-Bromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5621-200MG
B5621-1G
TCIAB5621-200MGEA
72
EUR
TCIAB5621-200MG
TCIAB5621-1G
3-Bromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
3-Bromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole
Formula:
C₂₀H₁₆BrN MW: 350,26 g/mol |
Núm. CAS:
1141017-77-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |