1-Bromo-3,5-dinitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5627-1G B5627-5G
TCIAB5627-1GEA 23 EUR
TCIAB5627-1G TCIAB5627-5G
1-Bromo-3,5-dinitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-dinitrobenceno
Formula: C₆H₃BrN₂O₄
Número MDL: MFCD00156596
Núm. CAS: 18242-39-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C