Benidipine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B5629-100MG B5629-1G
TCIAB5629-100MGEA 95 EUR
TCIAB5629-100MG TCIAB5629-1G
Benidipine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Benidipine hydrochloride
Formula: C₂₈H₃₁N₃O₆·HCl
Pto. de fusión: 200°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00906929
Núm. CAS: 91599-74-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01043
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d832e5bbbddc43eadf3888ecd57515c12d826787&vid=821d68cc8fd08df8c1d22f7cd2eb3be1fd5f0686&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %