N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)benzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, N4,N4'-Bis(4-methoxyphenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
B5633-1G
B5633-5G
TCIAB5633-1GEA
90
EUR
TCIAB5633-1G
TCIAB5633-5G
N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)benzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)benzidine
Formula:
C₂₆H₂₄N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD32062860 Núm. CAS: 59131-00-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber to Dark purple powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 225.0 to 229.0 deg-C |