N,N'-Bis[4-di(m-tolyl)aminophenyl]-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N1,N1'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl)bis(N1-phenyl-N4,N4-di-m-tolylbenzene-1,4-diamine), DNTPD
B5634-1G B5634-5G
TCIAB5634-1GEA 89 EUR
TCIAB5634-1G TCIAB5634-5G
N,N'-Bis[4-di(m-tolyl)aminophenyl]-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (by HPLC)
N,N'-Bis[4-di(m-tolyl)aminophenyl]-N,N'-diphenylbenzidine
Formula: C₆₄H₅₄N₄
MW: 879,16 g/mol
Número MDL: MFCD22372686
Núm. CAS: 199121-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C