N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Dibromo-4''-fluorotriphenylamine, N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluorobenzenamine
B5637-1G
B5637-5G
TCIAB5637-1GEA
70
EUR
TCIAB5637-1G
TCIAB5637-5G
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline
Formula:
C₁₈H₁₂Br₂FN MW: 421,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD31618116 Núm. CAS: 1429194-04-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |