3-Bromo-N-methylbenzamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5644-1G B5644-5G
TCIAB5644-1GEA 57 EUR
TCIAB5644-1G TCIAB5644-5G
3-Bromo-N-methylbenzamide ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₈BrNO
Número MDL: MFCD01060879
Núm. CAS: 49834-22-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C