1,3-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5645-1G B5645-5G
TCIAB5645-1GEA 64 EUR
TCIAB5645-1G TCIAB5645-5G
1,3-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Formula: C₈H₁₀F₆
Pto. Ebullición: 135°C
Núm. CAS: 79850-12-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)