1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5646-1G B5646-5G
TCIAB5646-1GEA 128 EUR
TCIAB5646-1G TCIAB5646-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Formula: C₈H₁₀F₆
MW: 220.16 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: –40°C
Número MDL: MFCD29066795
Núm. CAS: 433-18-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)