tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamic acid tert-Butyl ester, (1R,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, (1R,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamate, (1R,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane
B5647-1G
B5647-5G
TCIAB5647-1GEA
180
EUR
TCIAB5647-1G
TCIAB5647-5G
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08726023 Núm. CAS: 146504-07-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 114.0 to 118.0 deg-C |