(1S,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(1S,2S)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl ((1S,2S)-2-aminocyclohexyl)carbamate, (1S,2S)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl [(1S,2S)-2-Aminocyclohexyl]carbamate, (1S,2S)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, [(1S,2S)-2-Aminocyclohexyl]carbamic acid tert-Butyl ester
B5648-1G
B5648-5G
TCIAB5648-1GEA
97
EUR
TCIAB5648-1G
TCIAB5648-5G
(1S,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08460986 Núm. CAS: 180683-64-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 115.0 to 119.0 deg-C |