3-Bromopropyl Acetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic acid 3-Bromopropyl ester
B5650-1G B5650-5G
TCIAB5650-1GEA 51 EUR
TCIAB5650-1G TCIAB5650-5G
3-Bromopropyl Acetate ≥95.0% (por GC)
3-Bromopropyl Acetate
Formula: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02258489
Núm. CAS: 592-33-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c44b33749fe823e713e331f918da8b11de2cb6e1&vid=c44b33749fe823e713e331f918da8b11de2cb6e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %