tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5657-1G B5657-5G
TCIAB5657-1GEA 118 EUR
TCIAB5657-1G TCIAB5657-5G
tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11041410
Núm. CAS: 108149-65-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=2, CHCL3)