2-(tert-Butyldimethylsilyl)-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Dimethylsulphamoyl)-2-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
B5658-1G B5658-5G
TCIAB5658-1GEA 72 EUR
TCIAB5658-1G TCIAB5658-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥97.0% (por GC)
2-(tert-Butyldimethylsilyl)-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formula: C₁₁H₂₃N₃O₂SSi
MW: 289.47 g/mol
Número MDL: MFCD12963638
Núm. CAS: 129378-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55a503ba63293d5901f7f30d6ca3444ca27866c7&vid=55a503ba63293d5901f7f30d6ca3444ca27866c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C