2-(2-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B5663-1G B5663-200MG
TCIAB5663-1GEA 180 EUR
TCIAB5663-1G TCIAB5663-200MG
2-(2-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-(2-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₂₁H₁₄BrN₃
MW: 388,27 g/mol
Número MDL: MFCD29047055
Núm. CAS: 77989-15-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C