3,9-Bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pentaerythritol bis(2,4-di-tert-butylphenylphosphite)
B5664-5G B5664-25G
TCIAB5664-5GEA 32 EUR
TCIAB5664-5G TCIAB5664-25G
3,9-Bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane ≥95.0% (por GC)
3,9-Bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Formula: C₃₃H₅₀O₆P₂
Número MDL: MFCD00071521
Núm. CAS: 26741-53-7
EINECS: 247-952-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cde96e4fe688e037121f1b8a577ebef38ce39516&vid=cde96e4fe688e037121f1b8a577ebef38ce39516&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C