1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5667-250MG
B5667-50MG
TCIAB5667-250MGEA
355
EUR
TCIAB5667-250MG
TCIAB5667-50MG
1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane ≥98.0% (by HPLC)
1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane
Formula:
C₁₄H₁₆N₂O₆ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD01096749 Núm. CAS: 115597-84-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 8.50 to 9.50 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |