1,11-Bis(maleimido)-3,6,9-trioxaundecane ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5668-100MG B5668-25MG
TCIAB5668-100MGEA 164 EUR
TCIAB5668-100MG TCIAB5668-25MG
1,11-Bis(maleimido)-3,6,9-trioxaundecane ≥98.0% (by HPLC)
1,11-Bis(maleimido)-3,6,9-trioxaundecane
Formula: C₁₆H₂₀N₂O₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01863352
Núm. CAS: 86099-06-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.40 to 8.40 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C