2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Bromo-1,3,5-triphenylbenzene, 2'-Bromo-5'-phenyl-m-terphenyl
B5674-200MG B5674-1G
TCIAB5674-200MGEA 98 EUR
TCIAB5674-200MG TCIAB5674-1G
2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formula: C₂₄H₁₇Br
MW: 385,30 g/mol
Número MDL: MFCD00092320
Núm. CAS: 10368-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c69603b1aa4793154414b54e1e01fd481adb265b&vid=c69603b1aa4793154414b54e1e01fd481adb265b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C