N,N-Bis(4'-diphenylamino-4-biphenylyl)amine ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N'-[4'-(Diphenylamino)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]-N,N-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, N4-(4'-(Diphenylamino)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-N4',N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
B5676-1G B5676-5G
TCIAB5676-1GEA 95 EUR
TCIAB5676-1G TCIAB5676-5G
N,N-Bis(4'-diphenylamino-4-biphenylyl)amine ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N-Bis(4'-diphenylamino-4-biphenylyl)amine
Formula: C₄₈H₃₇N₃
MW: 655,85 g/mol
Número MDL: MFCD32263460
Núm. CAS: 167218-39-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C