N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: tert-Butyl (2-(2-aminoethoxy)ethyl)carbamate, N-Boc-2-(2-aminoethoxy)ethylamine, Amino-PEG2-NH-Boc, [2-(2-Aminoethoxy)ethyl]carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl [2-(2-Aminoethoxy)ethyl]carbamate
B5683-200MG B5683-1G
TCIAB5683-200MGEA 46 EUR
TCIAB5683-200MG TCIAB5683-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine ≥95.0% (por GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Formula: C₉H₂₀N₂O₃
Número MDL: MFCD12031501
Núm. CAS: 127828-22-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %