Boc-6-Ahx-OSu ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]hexanoic acid N-Succinimidyl ester, Boc-ε-aminocaproic acid-OSu, 6-(Boc-amino)hexanoic acid N-Succinimidyl ester, Boc-NH-C6-NHS, Boc-6-Ahx-OSu, 6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]hexanoic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(tert-butoxycarbonylamino)hexanoate
B5684-1G
B5684-5G
TCIAB5684-1GEA
144
EUR
TCIAB5684-1G
TCIAB5684-5G
Boc-6-Ahx-OSu ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Boc-6-Ahx-OSu
Formula:
C₁₅H₂₄N₂O₆ MW: 328,365 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00237379 Núm. CAS: 51513-80-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 88.0 to 92.0 deg-C |