tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methyl-2-aminoethanol, tert-Butyl (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-2-aminoethanol, N-Boc-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methylglycinol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylglycinol, (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B5685-1G
B5685-5G
TCIAB5685-1GEA
22
EUR
TCIAB5685-1G
TCIAB5685-5G
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate
Formula:
C₈H₁₇NO₃ MW: 175.23 g/mol Pto. Ebullición: 84°C |
Número MDL:
MFCD03425857 Núm. CAS: 57561-39-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |