1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2,4-difluoronitrobenceno
B5688-1G B5688-5G
TCIAB5688-1GEA 18 EUR
TCIAB5688-1G TCIAB5688-5G
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de fusión: 19°C
Número MDL: MFCD00129166
Núm. CAS: 345-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818b3562a52b00e9f35d32469e9e559997096e91&vid=818b3562a52b00e9f35d32469e9e559997096e91&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %